3,4-Dimethoxyanilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
104720100 104720250
ACRO104720100EA 378 DKK
ACRO104720100 ACRO104720250
3,4-Dimethoxyanilin 98%
3,4-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Kogepunkt: 174…176 °C (22 mmHg)
Smeltepunkt: 86…88 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008394
CAS-nummer: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 88 °C
GC ≥97.5 %