2,4-Dinitroanilin stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: fugtet med vand
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03248.0005 8.03248.0250
8.03248.0005EA 250 DKK
8.03248.0005 8.03248.0250
2,4-Dinitroanilin stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitroanilin
Formel: C₆H₅N₃O₄
Kogepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 177…178 °C
Massefylde: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 224 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007151
CAS-nummer: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN nummer: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03298
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 177 - 180 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (25 °C)
Flash Point 224 °C
pH 7 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 365 °C