2,4-Dinitroanilin 99% wetted with ca. 15% water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: fugtet med vand
B21080.22 B21080.36
B21080.22EA 482 DKK
B21080.22 B21080.36
2,4-Dinitroanilin 99% wetted with ca. 15% water
2,4-Dinitroanilin
Purity: 99% CAS No.: 97-02-9 Molecular Formula: C6H5N3O4 Formula Weight: 183.12 Flash Point: 224°(435°F) Melting Point: 176-180° Beilstein Reference: 982999 Merck Reference: 14,3270 UN No.: 1596 MDL No.: MFCD00007151
Formel: C₆H₅N₃O₄
Kogepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 176…180 °C
Massefylde: 1,61
Flammepunkt: 224 °C (435 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007151
CAS-nummer: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN nummer: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3270