3-Nitroanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
m-Nitroanilin
A10629.0E
A10629.22
A10629.36
A10629.0EEA
3790
DKK
A10629.0E
A10629.22
A10629.36
3-Nitroanilin ≥98%
3-Nitroanilin
Purity: 98%
CAS No.: 99-09-2
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: 112-114°
Boiling Point: 306°
Merck Reference: 14,6582
UN No.: 1661
MDL No.: MFCD00007782
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molekylvægt: 138.13 g/mol Kogepunkt: 306 °C Smeltepunkt: 112…114 °C Massefylde: 0.901 Flammepunkt: 196 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007782 CAS-nummer: 99-09-2 EINECS: 202-729-1 UN nummer: 1661 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,06679 |