3-Nitroanilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: m-Nitroanilin
128361000 128365000
ACRO128361000EA 305 DKK
ACRO128361000 ACRO128365000
3-Nitroanilin 98%
3-Nitroanilin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molekylvægt: 138.13 g/mol
Kogepunkt: 306
Smeltepunkt: 111…114 °C
Flammepunkt: 196
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007782
CAS-nummer: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN nummer: 1661
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06679
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to ochre to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %