Anilin, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
51788-1ML-F 51788-5ML-F
51788-1ML-FEA 200 DKK
51788-1ML-F 51788-5ML-F
Anilin, Supelco®
Anilin
Formel: C₆H₅NH₂
Kogepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007629
CAS-nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN nummer: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60e53ae52c1bcb9d16ce9edd1bbdfc66d168aea&vid=d8362e74bf6d8beaad46bf7a66bdc775166e2638&prid=web&clid=SAPDAM