Prøveøser, stempelhævert
Leverandør: BURKLE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5315-0050 5315-0200 5315-0100 5315-0300
BURK5315-0050EA 1040 DKK
BURK5315-0050 331-2113 BURK5315-0100 BURK5315-0300
Prøveøser, stempelhævert
Prøvetagere Prøveøser
Prøveøse til enkel fjernelse af væskeprøver.
  • PP, transparent
  • All-layer- og punktprøvetagning mulig
  • Øverste ende med refluxventil, nederste ende med kugleventil