N,N-Dimethyl-4-nitroanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L00404.06
L00404.14
L00404.06EA
389
DKK
L00404.06
L00404.14
N,N-Dimethyl-4-nitroanilin ≥98%
N,N-Dimethyl-4-nitroanilin
Purity: 98+%
CAS No.: 100-23-2
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 163-166°
Beilstein Reference: 638087
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014712
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molekylvægt: 166.18 g/mol Kogepunkt: 288 Smeltepunkt: 163…166 °C Massefylde: 1.179 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014712 CAS-nummer: 100-23-2 EINECS: 202-832-1 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |