N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A18301.14 A18301.22 A18301.30
A18301.14EA 420 DKK
A18301.14 A18301.22 A18301.30
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin ≥98%
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin
Purity: 98% CAS No.: 138-89-6 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 84-87° Beilstein Reference: 607293 Merck Reference: 14,6638 UN No.: 1369 MDL No.: MFCD00002063
Formel: C₈H₁₀N₂O
Kogepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 84…87 °C
Massefylde: 1,150
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002063
CAS-nummer: 138-89-6
EINECS: 205-343-1
UN nummer: 1369
ADR: 4.2,II
Merck Index: 14,6638