N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98%
CAS No.: 138-89-6
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 84-87°
Beilstein Reference: 607293
Merck Reference: 14,6638
UN No.: 1369
MDL No.: MFCD00002063
Formel:
C₈H₁₀N₂O Kogepunkt: 259 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 84…87 °C Massefylde: 1,150 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002063 CAS-nummer: 138-89-6 EINECS: 205-343-1 UN nummer: 1369 ADR: 4.2,II Merck Index: 14,6638 |