VWR®, Kvantitativt filtrerpapir
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
516-0847EA 170 DKK
516-0847 516-0848 516-0849 516-0850 516-0852 516-0853 516-0854 516-0855 516-0856 516-0857 516-0267 516-0263 516-0269 516-0275 516-0268 516-0271 516-0270 516-0274 516-0272 516-0273 516-0264 516-0265 516-0266
VWR®, Kvantitativt filtrerpapir
Filtre Filtrerpapir Kvantitativt filtrerpapir
424: Bruges til filtrering af blysulfid, jernsulfid, sølvsulfid, alkalikarbonat, blychromat, arsenik, antimon, cadmium og fødevarer. Bestemmelse af sandindhold i mejeriprodukter. Bestemmelse af hvidheden i papirmasse i papirproduktion.
434: Analyse af meget fine udfældninger som f.eks. blydioxid, kalciumfluorid, nikkelsulfid, zinksulfid, koldudfældet bariumsulfat og kobberoxid. Bestemmelse af uopløselige urenheder i fedtstoffer og animalske og vegetabilske olier.
454: Til retention af zirkoniumhydroxid, aluminiumhydroxid, koboltsulfid og andre grove eller gelatinøse udfældninger.