N,N-Dimethylanilin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03060.0100 8.03060.1000 8.03060.2500 8.03060.0500 8.03060.9035
8.03060.0100EA 280 DKK
8.03060.0100 8.03060.1000 8.03060.2500 8.03060.0500 8.03060.9035
N,N-Dimethylanilin for synthesis, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molekylvægt: 121.18 g/mol
Kogepunkt: 194
Smeltepunkt: 2.5
Massefylde: 0.9559 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 62
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008304
CAS-nummer: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN nummer: 2253
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03261
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.2 g/l (20 °C)
Melting Point 2.5 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 192 - 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.53 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.5582 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 7 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 7.4 (1.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C DIN 51794
Synonyms Dimethylaminobenzene
Hill Formula C8H11N