N,N-Diethylanilin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
181060010 181060025 181062500
ACRO181060010EA 518 DKK
ACRO181060010 ACRO181060025 ACRO181062500
N,N-Diethylanilin 99%
N,N-Diethylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 215.5
Smeltepunkt: –38 °C
Massefylde: 0.933 g/cm³
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009042
CAS-nummer: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN nummer: 2432
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03140
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %