Metylorange Reag. Ph. Eur., ACS
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
MQ200
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
1.01322.0025EA 627 DKK
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
Metylorange Reag. Ph. Eur., ACS
Metylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Molekylvægt: 327.34 g/mol
Kogepunkt: ∼90 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: > 300 °C
Massefylde: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 38
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007502
CAS-nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN nummer: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 327.34 g/mol
Bulk Density 200 - 400 kg/m3
pH 6.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials