4-Iodophenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
122390100 122390250 122391000
ACRO122390100EA 488 DKK
ACRO122390100 ACRO122390250 ACRO122391000
4-Iodophenol 99%
4-Iodophenol
Formel: C₆H₅IO
Kogepunkt: 287 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 89…94 °C
Massefylde: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002327
CAS-nummer: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05058
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥98.5 %