2-Iodphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13599.06
A13599.14
A13599.22
A13599.06EA
307
DKK
A13599.06
A13599.14
A13599.22
2-Iodphenol ≥98%
2-Iodphenol
Purity: 98%
CAS No.: 533-58-4
Molecular Formula: C6H5IO
Formula Weight: 220.01
Flash Point:
Formel:
C₆H₅IO Kogepunkt: 186…187 °C (160 mmHg) Smeltepunkt: 39…41 °C Massefylde: 1,947 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013963 CAS-nummer: 533-58-4 EINECS: 208-569-9 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5035 |