2-Iodphenol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
412480250 412480050 412481000
ACRO412480250EA 687 DKK
ACRO412480250 ACRO412480050 ACRO412481000
2-Iodphenol 98%
2-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
Kogepunkt: 186…187 °C (160 mmHg)
Smeltepunkt: 37…43 °C
Massefylde: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013963
CAS-nummer: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05057
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown-red to brown Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥97.5 %