4-Iodanisol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12144.14 A12144.22 A12144.36
A12144.14EA 451 DKK
A12144.14 A12144.22 A12144.36
4-Iodanisol ≥98%
4-Iodanisol
Purity: 98+% CAS No.: 696-62-8 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 1906692 MDL No.: MFCD00001056
Formel: C₇H₇IO
Kogepunkt: 240 °C
Smeltepunkt: 48…52 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001056
CAS-nummer: 696-62-8
EINECS: 211-798-7