4-Iodanisol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
122320250 122321000 122325000
ACRO122320250EA 320 DKK
ACRO122320250 ACRO122321000 ACRO122325000
4-Iodanisol 98%
4-Iodanisol
Formel: C₇H₇IO
Kogepunkt: 237 °C (726 mmHg)
Smeltepunkt: 46…51 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001056
CAS-nummer: 696-62-8
EINECS: 211-798-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to brown Crystalline powder and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %