3-iodanisol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A14208.06
A14208.14
A14208.06EA
378
DKK
A14208.06
A14208.14
3-iodanisol ≥98%
3-iodanisol
Purity: 98%
CAS No.: 766-85-8
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Flash Point:
Formel:
C₇H₇IO Kogepunkt: 243…244 °C Massefylde: 1,780 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001048 CAS-nummer: 766-85-8 EINECS: 212-173-1 |