2-Iodanisol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A10150.14
A10150.22
A10150.36
A10150.14EA
518
DKK
A10150.14
A10150.22
A10150.36
2-Iodanisol ≥99%
2-Iodanisol
Purity: 99%
CAS No.: 529-28-2
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Flash Point:
Formel:
C₇H₇IO Kogepunkt: 240…242 °C Massefylde: 1,800 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001039 CAS-nummer: 529-28-2 EINECS: 208-456-4 Merck Index: 14,5028 |