1-iod-4-nitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23950.06 B23950.14 B23950.22
B23950.06EA 385 DKK
B23950.06 B23950.14 B23950.22
1-iod-4-nitrobenzen ≥98%
1-iod-4-nitrobenzen
Purity: 98+% CAS No.: 636-98-6 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Melting Point: 172-177° Boiling Point: 288-290° MDL No.: MFCD00007299
Formel: C₆H₄INO₂
Kogepunkt: 288…290 °C
Smeltepunkt: 172…177 °C
Massefylde: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007299
CAS-nummer: 636-98-6
EINECS: 211-272-7