1-iod-4-nitrobenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
122380250 122381000
ACRO122380250EA 609 DKK
ACRO122380250 ACRO122381000
1-iod-4-nitrobenzen 99%
1-iod-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₄INO₂
Kogepunkt: 289 °C (772 mmHg)
Smeltepunkt: 171…173 °C
Massefylde: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007299
CAS-nummer: 636-98-6
EINECS: 211-272-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %
UV at 270 nm A: ≤0.05
pH 8 to 9
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %