1-iod-2-nitrobenzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 97%
CAS No.: 609-73-4
Molecular Formula: C6H4INO2
Formula Weight: 249.01
Flash Point:
Formel:
C₆H₄INO₂ Kogepunkt: 288…289 °C Smeltepunkt: 48…52 °C Massefylde: 1,9186 g/cm³ (75 °C) Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007088 CAS-nummer: 609-73-4 EINECS: 210-200-1 |