4-Iodanilin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
156610250 156611000 156615000
ACRO156610250EA 418 DKK
ACRO156610250 ACRO156611000 ACRO156615000
4-Iodanilin 99%
4-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Kogepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 59…64 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007848
CAS-nummer: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05049
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to grey-brown to dark grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥98.5 %