3-Iodanilin 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L01159.09 L01159.18
L01159.09EA 747 DKK
L01159.09 L01159.18
3-Iodanilin 98
3-Iodanilin
Purity: 98% CAS No.: 626-01-7 Molecular Formula: C6H6IN Formula Weight: 219.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6840 Melting Point: 21-24° Boiling Point: 145-146°/15mm Beilstein Reference: 636058 MDL No.: MFCD00007781
Formel: C₆H₆IN
Molekylvægt: 219.02 g/mol
Kogepunkt: 145…146 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 21…24 °C
Massefylde: 1.821
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007781
CAS-nummer: 626-01-7
EINECS: 210-922-7