2-Iodanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13059.06 A13059.14 A13059.18 A13059.22
A13059.06EA 464 DKK
A13059.06 A13059.14 A13059.18 A13059.22
2-Iodanilin ≥98%
2-Iodanilin
Purity: 98+% CAS No.: 615-43-0 Molecular Formula: C6H6IN Formula Weight: 219.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 2204899 MDL No.: MFCD00007680
Formel: C₆H₆IN
Molekylvægt: 219.02 g/mol
Kogepunkt: 263
Smeltepunkt: 53…57 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007680
CAS-nummer: 615-43-0
EINECS: 210-426-0