2-Iodanilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
122300050 122300250 122301000
ACRO122300050EA 366 DKK
ACRO122300050 ACRO122300250 ACRO122301000
2-Iodanilin 98%
2-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Molekylvægt: 219.02 g/mol
Kogepunkt: 263
Smeltepunkt: 53…58 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007680
CAS-nummer: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥97.5 %