4-iodbenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Iodobenzonitrile
B25104.06 B25104.14 B25104.22
B25104.06EA 862 DKK
B25104.06 B25104.14 B25104.22
4-iodbenzonitril ≥98%
4-iodbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 3058-39-7 Molecular Formula: C7H4IN Formula Weight: 229.02 Melting Point: 125-127° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00051310
Formel: C₇H₄IN
Molekylvægt: 229.02 g/mol
Kogepunkt: 285
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051310
CAS-nummer: 3058-39-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III