3-iodbenzonitril 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
368600010 368600100
ACRO368600010EA 120 DKK
ACRO368600010 ACRO368600100
3-iodbenzonitril 97%
3-iodbenzonitril
Formel: C₇H₄IN
Smeltepunkt: 39…44 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079762
CAS-nummer: 69113-59-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %