2-Iodbenzaldehyd ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L17446.03
L17446.06
L17446.03EA
1170
DKK
L17446.03
L17446.06
2-Iodbenzaldehyd ≥98%
2-Iodobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 26260-02-6
Molecular Formula: C7H5IO
Formula Weight: 232.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 102°/3mm
Beilstein Reference: 1927296
MDL No.: MFCD00039570
Formel:
C₇H₅IO Molekylvægt: 232.02 g/mol Kogepunkt: 102 °C (3 mmHg) Smeltepunkt: 36…37 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00039570 CAS-nummer: 26260-02-6 |