2-Iodbenzaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
368170010 368170050
ACRO368170010EA 841 DKK
ACRO368170010 ACRO368170050
2-Iodbenzaldehyd 98%
2-Iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO
Molekylvægt: 232.02 g/mol
Kogepunkt: 129 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 34…38 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039570
CAS-nummer: 26260-02-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥97.5 %