Iodbenzen til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20730.0100
8.20730.0250
8.20730.0100EA
979
DKK
8.20730.0100
8.20730.0250
Iodbenzen til syntese, Sigma-Aldrich®
Iodbenzen
Formel:
C₆H₅I Kogepunkt: 188 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –30 °C Massefylde: 1,838 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 74 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001029 CAS-nummer: 591-50-4 EINECS: 209-719-6 Merck Index: 13,05051 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 0.34 g/l (30 °C) (experimental) |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 204.01 g/mol |
Boiling Point | 187 - 189 °C |
Vapor Pressure | 1.41 hPa (25 °C) |
Flash Point | 77 °C |
Refractive Index | 1.6198 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.83 g/cm3 (20 °C) |