Iodbenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenyliodide
122331000 122335000
ACRO122331000EA 1010 DKK
ACRO122331000 ACRO122335000
Iodbenzen 98%
Iodbenzen
Formel: C₆H₅I
Molekylvægt: 204.01 g/mol
Kogepunkt: 188 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –29 °C
Massefylde: 1.82 g/cm³
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001029
CAS-nummer: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Merck Index: 13,05051
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %