1,4-Diiodbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15335.14 A15335.22
A15335.14EA 686 DKK
A15335.14 A15335.22
1,4-Diiodbenzen ≥98%
1,4-Diiodbenzen
Purity: 98% CAS No.: 624-38-4 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Melting Point: 128-132° Boiling Point: 285° MDL No.: MFCD00001054
Formel: C₆H₄I₂
Kogepunkt: 285 °C
Smeltepunkt: 128…132 °C
Massefylde: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001054
CAS-nummer: 624-38-4
EINECS: 210-842-2