1,4-Diiodbenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
185970500 185972500
ACRO185970500EA 786 DKK
ACRO185970500 ACRO185972500
1,4-Diiodbenzen 98%
1,4-Diiodbenzen
Formel: C₆H₄I₂
Kogepunkt: 285 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 128…132 °C
Massefylde: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001054
CAS-nummer: 624-38-4
EINECS: 210-842-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 133 °C
GC ≥97.5 %