1,3-Diiodbenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
407740050 407740250
ACRO407740050EA 335 DKK
ACRO407740050 ACRO407740250
1,3-Diiodbenzen 98%
1,3-Diiodbenzen
Formel: C₆H₄I₂
Kogepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 33…37 °C
Massefylde: 2,47 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041731
CAS-nummer: 626-00-6
EINECS: 210-921-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to beige Powder or crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %