4-Fluorthiophenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
119650100 119650500
ACRO119650100EA 538 DKK
ACRO119650100 ACRO119650500
4-Fluorthiophenol 97%
4-Fluorthiophenol
Formel: C₆H₅FS
Kogepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,1996 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004846
CAS-nummer: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN nummer: 1228
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure