3-Fluorthiophenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B23114.03 B23114.06 B23114.14
B23114.03EA 388 DKK
B23114.03 B23114.06 B23114.14
3-Fluorthiophenol ≥98%
3-Fluorthiophenol
Purity: 98% CAS No.: 2557-77-9 Molecular Formula: C6H5FS Formula Weight: 128.17 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5540 Odour: Stench Boiling Point: 156° Beilstein Reference: 2039302 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00040227
Formel: C₆H₅FS
Kogepunkt: 156 °C
Massefylde: 1,203
Flammepunkt: 58 °C (136 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040227
CAS-nummer: 2557-77-9
EINECS: 219-876-2
UN nummer: 3071
ADR: 6.1,II