2-Fluorthiophenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B24995.03 B24995.06 B24995.14
B24995.03EA 269 DKK
B24995.03 B24995.06 B24995.14
2-Fluorthiophenol ≥97%
2-Fluorthiophenol
Purity: 97% CAS No.: 2557-78-0 Molecular Formula: C6H5FS Formula Weight: 128.17 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5550 Odour: Stench Boiling Point: 164° Beilstein Reference: 2039768 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00041419
Formel: C₆H₅FS
Kogepunkt: 164 °C
Massefylde: 1,203
Flammepunkt: 56 °C (133 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041419
CAS-nummer: 2557-78-0
UN nummer: 3071
ADR: 6.1,II