Pentafluorphenol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
147130050 147130100 147131000
ACRO147130050EA 310 DKK
ACRO147130050 ACRO147130100 ACRO147131000
Pentafluorphenol 99+%
Pentafluorphenol
Formel: C₆HF₅O
Kogepunkt: 143 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 34…36 °C
Massefylde: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002156
CAS-nummer: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN nummer: 2923
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %