2,3,5,6-Tetrafluorphenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12686.06
A12686.14
A12686.06EA
487
DKK
A12686.06
A12686.14
2,3,5,6-Tetrafluorphenol ≥97%
2,3,5,6-Tetrafluorphenol
Purity: 97%
CAS No.: 769-39-1
Molecular Formula: C6H2F4O
Formula Weight: 166.07
Flash Point: 79°(174°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1911548
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002157
Formel:
C₆H₂F₄O Kogepunkt: 141…143 °C Smeltepunkt: 28…30 °C Flammepunkt: 79 °C (174 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002157 CAS-nummer: 769-39-1 EINECS: 212-209-6 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |