4-Fluorphenol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
A11945.14 A11945.22 A11945.36
A11945.14EA 458 DKK
A11945.14 A11945.22 A11945.36
4-Fluorphenol ≥99%
4-Fluorphenol
Purity: 99% CAS No.: 371-41-5 Molecular Formula: C6H5FO Formula Weight: 112.10 Flash Point: 68°(154°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 185-188° Beilstein Reference: 1362752 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00002316
Formel: C₆H₅FO
Molekylvægt: 112.1 g/mol
Kogepunkt: 185…188 °C
Smeltepunkt: 44…50 °C
Massefylde: 1.22
Flammepunkt: 68 °C (154 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002316
CAS-nummer: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN nummer: 2923
ADR: 8 III