4-Fluorphenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
119560250 119561000
ACRO119560250EA 321 DKK
ACRO119560250 ACRO119561000
4-Fluorphenol 99%
4-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Molekylvægt: 112.1 g/mol
Kogepunkt: 185
Smeltepunkt: 44…49 °C
Flammepunkt: 68
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002316
CAS-nummer: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to beige to pink Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 49 °C
GC ≥98.5 %