3-Fluorphenol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
119550100 119550500 119552000
ACRO119550100EA 349 DKK
ACRO119550100 ACRO119550500 ACRO119552000
3-Fluorphenol 98%
3-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Molekylvægt: 112.1 g/mol
Kogepunkt: 178 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 10 °C
Massefylde: 1.24 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002254
CAS-nummer: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure