2,5-Difluorphenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A18744.06
A18744.14
A18744.06EA
432
DKK
A18744.06
A18744.14
2,5-Difluorphenol ≥97%
2,5-Difluorphenol
Purity: 97%
CAS No.: 2713-31-7
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 53°(127°F)
Odour: Phenol-like
Beilstein Reference: 2081076
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00042501
Formel:
C₆H₄F₂O Kogepunkt: 166 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 36…40 °C Flammepunkt: 53 °C (127 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042501 CAS-nummer: 2713-31-7 UN nummer: 2921 ADR: 8,II |