3,5-Difluorphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A15177.06
A15177.14
A15177.06EA
904
DKK
A15177.06
A15177.14
3,5-Difluorphenol ≥98%
3,5-Difluorphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 2713-34-0
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 70°(158°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 65-68°/1mm
Beilstein Reference: 2078616
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002255
Formel:
C₆H₄F₂O Kogepunkt: 65…68 °C (1 mmHg) Smeltepunkt: 51…55 °C Massefylde: 1,566 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 70 °C (158 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002255 CAS-nummer: 2713-34-0 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |