3,4-Difluorphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12596.06
A12596.14
A12596.22
A12596.06EA
400
DKK
A12596.06
A12596.14
A12596.22
3,4-Difluorphenol ≥98%
3,4-Difluorphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2713-33-9
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 57°(134°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 84-86°/20mm
Beilstein Reference: 2081085
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00010315
Formel:
C₆H₄F₂O Kogepunkt: 84…86 °C (20 mmHg) Smeltepunkt: 34…38 °C Flammepunkt: 57 °C (134 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010315 CAS-nummer: 2713-33-9 EINECS: 424-300-1 UN nummer: 2921 ADR: 8,II |