4-(Trifluormethoxy)anisol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
A19746.06
A19746.14
A19746.06EA
343
DKK
A19746.06
A19746.14
4-(Trifluormethoxy)anisol ≥98%
4-(Trifluormethoxy)anisol
Purity: 98+%
CAS No.: 710-18-9
Molecular Formula: C8H7F3O2
Formula Weight: 192.14
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 2556809
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00216942
Formel:
C₈H₇F₃O₂ Molekylvægt: 192.14 g/mol Kogepunkt: 163…165 °C Massefylde: 1.272 Flammepunkt: 58 °C (136 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00216942 CAS-nummer: 710-18-9 UN nummer: 1993 ADR: 3 III |