3-Fluoranisol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Fluoro-3-methoxybenzene
A10931.09
A10931.14
A10931.18
A10931.30
A10931.09EA
387
DKK
A10931.09
A10931.14
A10931.18
A10931.30
3-Fluoranisol ≥99%
3-Fluoranisol
Purity: 99%
CAS No.: 456-49-5
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -35°
Boiling Point: 158-159°
Beilstein Reference: 1858895
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000335
Formel:
C₇H₇FO Molekylvægt: 126.13 g/mol Kogepunkt: 158…159 °C Smeltepunkt: –35 °C Massefylde: 1.104 Flammepunkt: 43 °C (109 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000335 CAS-nummer: 456-49-5 EINECS: 207-267-4 UN nummer: 1993 ADR: 3 III |