1-Fluor-2,4-dinitrobenzen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11871.14 A11871.06 A11871.22
A11871.14EA 1080 DKK
A11871.14 A11871.06 A11871.22
1-Fluor-2,4-dinitrobenzen ≥99%
1-Fluor-2,4-dinitrobenzen
Purity: 99% CAS No.: 70-34-8 Molecular Formula: C6H3FN2O4 Formula Weight: 186.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5690 Melting Point: 24-30° Boiling Point: 296° Beilstein Reference: 398632 Merck Reference: 14,4172 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007056
Formel: C₆H₃FN₂O₄
Kogepunkt: 296 °C
Smeltepunkt: 24…30 °C
Massefylde: 1,482
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007056
CAS-nummer: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4172